Learn More
2-Cyano-3-Iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443577 250 mg 250 Milligramm
11491570 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15443577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26963.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 827616-52-4 | C6H3IN2 | 230.008 g/mol
Used to prepare Grignard reagents which are widely used in organic synthesis.2-Cyano-3-iodopyridine are used in coupling reactions. Has wide application in the pharmaceutical as well as chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Herstellung von Grignard-Reagenzien, die in der organischen Synthese weit verbreitet sind .2-Cyano-3iodopyridin wird in Kupplungsreaktionen eingesetzt. Breites Einsatzgebiet in der pharmazeutischen und chemischen Industrie.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827616-52-4
Summenformel C6H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 230.008
MDL-Nummer MFCD09037451
InChI-Schlüssel MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743
PubChem CID 12180890
IUPAC-Name 3-iodopyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 230.01
Reinheit (%) 95%