Learn More
2-Cyano-3-Methoxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488438 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15488438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61856.MC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-3-methoxybenzeneboronic acid
CAS 1164100-84-8
Summenformel C8H8BNO3
MDL-Nummer MFCD10696671
Menge 100 mg
Synonym 2-cyano-3-methoxyphenyl boronic acid, acmc-2099sp, 2-cyano-3-methoxyphenyl boronicacid
InChI-Schlüssel GRHINHWGIHWEPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1C#N
IUPAC-Name (2-cyano-3-methoxyphenyl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 176.97
PubChem CID 53216734
Formelmasse 176.97
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest