missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyano-3-Methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11378766
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11378766

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19456.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 20970-75-6 | C7H6N2 | 118.139 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 20970-75-6
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00190585
InChI-Schlüssel WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-methylpyridine, 3-methylpicolinonitrile, 2-cyano-3-methyl pyridine, 3-methyl-2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, methyl, 3-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-3-methyl-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 3-methyl, 2-cyano-3-methylpyridine 2-cyano-3-picoline, 2-cyano-3-picoline
PubChem CID 819928
IUPAC-Name 3-Methylpyridin-2-Carbonitril
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C#N

Specifications

Chemischer Name oder Material 2-Cyano-3-methylpyridine
Schmelzpunkt 84°C to 87°C
Siedepunkt 141°C (38 mmHg)
Flammpunkt 115°C (239°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
Beilstein 112001
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.