Learn More
2-Cyan-4-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427796 250 mg 250 Milligramm
15417796 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62729.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 461451-63-8 | Molecular Formula: C13H15BFNO2 | Molecular Weight: 247.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461451-63-8
Summenformel C13H15BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.076
MDL-Nummer MFCD09260444
InChI-Schlüssel IMEIHRCZDURBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronicacidpinacolester, 2-cyano-4-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 5-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 22180790
IUPAC-Name 5-Fluor-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 247.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest