Learn More
2-Cyano-5-Methylbenzenesulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10482213 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10202842 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482213 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00753CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 197960-31-9
Summenformel C8H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 215.65
MDL-Nummer MFCD03659720
InChI-Schlüssel ZFQDREVAYVNITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonylchloride, 2-cyano-5-methyl, 2-cyano-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-4-cyanotoluene, 2-cyano-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chlorosulphonyl-4-methylbenzonitrile, 2-cyano-5-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-cyano-5-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chlorosulfonyl-4-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2779837
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C#N)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-5-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-cyano-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Formelmasse 215.66
Reinheit (%) 97%