Learn More
2-Cyano-5-(Trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451719 5 g 5 Gramm
15461719 250 mg 250 Milligramm
15441719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64486.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95727-86-9 | C7H3F3N2 | 172.11 g/mol
It is a useful reactant in the synthesis of s-tetrazines. Also act as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützlicher Reaktionspartner bei der Synthese von s-Tetrazinen. Auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika geeignet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95727-86-9
Summenformel C7H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.11
MDL-Nummer MFCD01001119
InChI-Schlüssel WDSCJULUXJSJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl picolinonitrile, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 2-cyano-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl, pubchem17518, 5-trifluoromethyl ;picolinonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl picolinonitrile
PubChem CID 1535372
IUPAC-Name 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-carbonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 13339826
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 172.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest