Learn More
2-Cyanoacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-94998 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10001560
Marke: Thermo Scientific Acros 148651000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-91-5 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-91-5
Summenformel C3H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00008024
InChI-Schlüssel DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
PubChem CID 7898
IUPAC-Name 2-Cyanacetamid
SMILES NC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanoacetamide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Flammpunkt 215°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NCCH2CONH2
Menge 100 g
Beilstein 02, 589
Merck Index 15, 2678
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis