Learn More
2-Cyanbenzolboronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387339 5 g 5 Gramm
11397339 1 g 1 Gramm
11307349 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27469.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 214360-48-2 | C13H16BNO2 | 229.086 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 214360-48-2
Summenformel C13H16BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.086
MDL-Nummer MFCD04038747
InChI-Schlüssel SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-2-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem7921, ksc925c3p
PubChem CID 3570229
IUPAC-Name 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 5 g
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 98%