Learn More
2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidit, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3 |
| Formelmasse | 301.2283 |