Learn More
2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidit, TRC
Artikelnummer. 30365548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365548 1 g -
30359703 5 g 5 Gramm
30360444 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365548 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9821001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102691-36-1
Summenformel C15 H32 N3 O P
Molekulargewicht (g/mol) 301.41
IUPAC-Name 3-Bis[di(propan-2-yl)amino]phosphanyloxypropannitril
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Formelmasse 301.2283
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.