Learn More
2-Cyanopyridin-5-boronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471486 250 mg 250 Milligramm
15440908 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54689.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 741709-63-7 | C12H15BN2O2 | 230.07 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is used in suzuki reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird in Suzuki-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Wärme. Gekühlt (2-4 ° C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 741709-63-7
Summenformel C12H15BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.07
MDL-Nummer MFCD06657825
InChI-Schlüssel IXTBQKLZPOYJFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-cyanopyridin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacole ester, 6-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyridinecarbonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 16414188
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-Carbonitril
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 105°C to 106°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 230.07
Reinheit (%) 96%