Learn More
2-Cyanpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435353 100 g 100 Gramm
11445353 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435353 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12900.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
It is employed as an important chemical intermediate for rimiterol hydrobromide and used as a bronchodilator. It is also used as intermediates of pharmaceutical and dye and pigment. It acts as a precursor of the respective amidate for protein modification via amidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als wichtiges chemisches Zwischenprodukt für Rimiterolhydrobromid eingesetzt und als Bronchodilator verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt von Pharmazeutika, Farbstoffen und Pigmenten verwendet. Es dient als Vorläufer des jeweiligen Amidats zur Proteinmodifikation durch Amidierung.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 67 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-70-9
Summenformel C6H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.112
MDL-Nummer MFCD00006218
InChI-Schlüssel FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CC=NC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanopyridine
Schmelzpunkt 26°C to 28°C
Dichte 1.081
pH 8.4
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.529
Menge 100 g
Beilstein 107710
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 67g/L.
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99%