Learn More
2-Cyanorthyltrimethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30368474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368474 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2734601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanorthyltrimethoxysilane
CAS 2526-62-7
Summenformel C6 H13 N O3 Si
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCC#N)(OC)OC
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 175.258
Formelmasse 175.066