Learn More
2-Cyclohepten-1-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077175 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15463534
Marke: Thermo Scientific Acros 171070010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1121-66-0 | C7H10O | 110.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-66-0
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
InChI-Schlüssel WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z
PubChem CID 70723
IUPAC-Name Cyclohept-2-en-1-on
SMILES C1CCC(=O)C=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohepten-1-one
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 89% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C7H10(=O)
Brechungsindex 1.495
Menge 1 g
Relative Dichte 0.99
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohepten-1-one, 90%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /