Learn More
2-Cyclohexen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10656260 1 g Glasflasche 1 Gramm
10139979 5 g Glasflasche 5 Gramm
10413170 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656260 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111230010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 822-67-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 822-67-3
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00001570
InChI-Schlüssel PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
PubChem CID 13198
IUPAC-Name Cyclohex-2-en-1-ol
SMILES C1CC=CC(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexen-1-ol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9840g/mL
Siedepunkt 164.0°C to 166.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H9OH
Brechungsindex 1.4855
Menge 1 g
Beilstein 06,II,6
Relative Dichte 0.984
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.