Learn More
2-Cyclohexen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30366456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366456 50 mg -
30358695 100 mg 100 Milligramm
30364520 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366456 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99781550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 822-67-3
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
IUPAC-Name Cyclohex-2-en-1-ol
SMILES OC1CCCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexen-1-ol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
Formelmasse 98.0732