Learn More
2-Cyclohexen-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472777
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11472777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15435.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
2-Cyclohexen-1-one is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyclohexen-1-on wird als Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkoholen, Benzol und Aceton.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-68-7
Summenformel C6H8O
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD00001577
InChI-Schlüssel FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
IUPAC-Name Cyclohex-2-en-1-on
SMILES O=C1CCCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexen-1-one
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 0.993
Siedepunkt 167°C to 169°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 25 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1280477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohols,benzene and acetone.
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclohexen-1-one
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Cyclohexene-1-one