Learn More
-Cyclohexylethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397549 1 g 1 Gramm
11307559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27987.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4442-85-7 | C8H17N | 127.23 g/mol
In the resolution system of (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) with (S)-mandelic acid (MA), the DCR (dielectrically controlled resolution) phenomenon was clearly observed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Im Auflösungssystem von (RS)-1-Cyclohexylethylamin (CHEA) mit (S)-Mandelsäure (MA) wurde das DCR-Phänomen (dielektrisch gesteuerte Auflösung) deutlich beobachtet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten. Vor Licht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4442-85-7
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.23
MDL-Nummer MFCD00058668
InChI-Schlüssel HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 20509
IUPAC-Name 2-Cyclohexylethanamin
SMILES NCCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexylethylamine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) 97%