Learn More
2-Cyclohexylboronsäurepinacolester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424047 1 g 1 Gramm
15434047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31156.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 167692-95-7 | C14H27BO2 | 238.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167692-95-7
Summenformel C14H27BO2
Molekulargewicht (g/mol) 238.178
MDL-Nummer MFCD12546193
InChI-Schlüssel LDKDGYZAIIKCGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexylethylboronic acid pinacol ester, 2-2-cyclohexylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexylethylboronicacid
PubChem CID 15259990
IUPAC-Name 2-(2-Cyclohexylethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 238.18
Reinheit (%) 96%