Learn More
2-Cyclohexyliden-Cyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 30367244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367244 50 mg 50 Milligramm
30368539 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367244 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99570050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-12-7
Summenformel C12H18O
Molekulargewicht (g/mol) 178.27
Synonym 2-Cyclohexylidenecyclohexanone, Dianon, Bicyclohexyliden-2-one
IUPAC-Name 2-Cyclohexylidenecyclohexan-1-eins
SMILES O=C1CCCCC1=C2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexylidene-cyclohexanone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Formelmasse 178.1358