Learn More
2-Cyclohexyloxypyridin-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434590
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11434590
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50129.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 916792-16-0
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
MDL-Nummer MFCD08060944
InChI-Schlüssel KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclohexyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclohexyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclohexyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553152
IUPAC-Name 6-Cyclohexyloxypyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1CCC(CC1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%