Learn More
2-Cyclopentyloxypyridin-3-Boronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454550 1 g 1 Gramm
11464550 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454550 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50110.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073371-90-0
Summenformel C16H24BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 289.18
MDL-Nummer MFCD07781170
InChI-Schlüssel GZCZGFSEHAZEPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopentyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24208792
IUPAC-Name 2-(cyclopentyloxy)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OC2CCCC2)N=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 289.19
Reinheit (%) 96%