Learn More
2-Cyclopentyloxypyridin-5-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414590 1 g 1 Gramm
11424590 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414590 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50128.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 916792-14-8 | Molecular Formula: C11H13NO2 | Molecular Weight: 191.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916792-14-8
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
MDL-Nummer MFCD08060943
InChI-Schlüssel NQJPWJIUEZZENP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclopentyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclopentyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyloxypyridine-3-carboxaldehyde
PubChem CID 42553151
IUPAC-Name 6-Cyclopentyloxypyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1CCC(C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 98%