Learn More
2-Cyclopropylmethoxy-3-Iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484500 5 g 5 Gramm
11474500 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50084.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 766557-62-4 | C9H10INO | 275.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766557-62-4
Summenformel C9H10INO
Molekulargewicht (g/mol) 275.09
MDL-Nummer MFCD06659010
InChI-Schlüssel ILSBVXOYWKUWLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine, 2-cyclopropyl-methoxy-3-iodopyridine, pubchem16562, acmc-20anx8, pyridine,2-cyclopropylmethoxy-3-iodo, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodanyl-pyridine, pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo
PubChem CID 17750186
IUPAC-Name 2-(cyclopropylmethoxy)-3-iodopyridine
SMILES IC1=CC=CN=C1OCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 275.09
Reinheit (%) 97%