Learn More
2-(Cyclopropylmethoxy)-essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30366323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366323 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98868550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Cyclopropylmethoxy)-acetic Acid
CAS 246869-08-9
Summenformel C6H10O3
Menge 50 mg
Synonym (Cyclopropylmethoxy)acetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c7-6(8)4-9-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)COCC1CC1
IUPAC-Name 2-(Cyclopropylmethoxy)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063