Learn More
2-(Cyclopropylmethoxy)-essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Cyclopropylmethoxy)-acetic Acid |
| CAS | 246869-08-9 |
| Summenformel | C6H10O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (Cyclopropylmethoxy)acetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O3/c7-6(8)4-9-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)COCC1CC1 |
| IUPAC-Name | 2-(Cyclopropylmethoxy)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.14 |
| Formelmasse | 130.063 |