Learn More
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridin-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424520 5 g 5 Gramm
11414520 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50091.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 902835-88-5 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902835-88-5
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.203
MDL-Nummer MFCD07781136
InChI-Schlüssel AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553129
IUPAC-Name 2-(Cyclopropylmethoxy)pyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
Menge 5 g
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 97%