Learn More
2-Decanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359629
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11359629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14145.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 693-54-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
2-Decanone was used in the synthesis of brushed block copolymers via conjugation through an acid-labile hydrazone linker to poly(ethylene glycol)-poly(aspartate hydrazide) block copolymers; methyl ketones. 2-decanone used as a solvent and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Decanon wurde bei der Synthese von gebürsteten Blockcopolymeren über Konjugation durch einen säurelabilen Hydrazon-Linker zu Poly(Ethylenglycol)-Poly(Aspartat Hydrazid) Blockcopolymeren verwendet; Methylketone. 2-Decanon wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch in Parfüms verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-54-9
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00009571
InChI-Schlüssel ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127
PubChem CID 12741
ChEBI CHEBI:77929
IUPAC-Name Decan-2-on
SMILES CCCCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Decanone
Schmelzpunkt 3°C
Dichte 0.824
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 86°C (187°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 5 g
Beilstein 1747463
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 97%