Learn More
2-Demethylkolchizin, TRC
Artikelnummer. 30008350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008350 25 mg 25 Milligramm
30012385 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23088025MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102491-80-5
Summenformel C21 H23 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 385.41
IUPAC-Name N-[(7S)-2-hydroxy-1,3,10-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]Heptalen-7-yl]acetamid
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(O)c(OC)c23)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Demethyl Colchicine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(27-3)20(25)21(28-4)19(12)13-6-8-17(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formelmasse 385.1525