missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-Desoxy-2'-fluorcytidin, TRC

Artikelnummer. 30357123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357123 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30357123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2329452G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2'-Deoxy-2'-fluoro Cytidine
CAS 10212-20-1
Summenformel C9 H12 F N3 O4
Menge 2 g
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro-, 2'-Deoxy-2'-fluorocytidine, 1562: PN: US6617438 TABLE: 1 claimed sequence, 2'-Fluoro-2'-deoxy-β-D-ribofuranosylcytosine, 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine, NSC 529432
InChI-Formel InChI=1S/C9H12FN3O4/c10-6-7(15)4(3-14)17-8(6)13-2-1-5(11)12-9(13)16/h1-2,4,6-8,14-15H,3H2,(H2,11,12,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 245.21
Formelmasse 245.0812
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.