Learn More
2-Deoxy-2-Fluoro-D-Glukose, TRC
Artikelnummer. 30136160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136160 25 mg 25 Milligramm
30134696 100 mg 100 Milligramm
17931045 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136160 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23450025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29702-43-0
Summenformel C6 H11 F O5
Molekulargewicht (g/mol) 182.15
Synonym 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, 2-Deoxy-2-fluoroglucose, 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, FDG, Fludeoxyglucose
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2-Fluoro-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H11FO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Formelmasse 182.0591
Reinheit (%) >95%