Learn More
2'-Desoxy-3',5'-di-op-toluoyluridin-13C,15N2, TRC
Artikelnummer. 30355560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355560 5 mg 5 Milligramm
30355573 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2328975MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2’-Deoxy-3’,5’-di-O-p-toluoyl Uridine-13C,15N2
Summenformel 13C C24 H24 15N2 O7
Menge 5 mg
Synonym 2'-Deoxyuridine 3',5'-Bis(4-methylbenzoate), 2'-Deoxyuridine 3',5'-Di-p-toluate
InChI-Formel InChI=1S/C25H24N2O7/c1-15-3-7-17(8-4-15)23(29)32-14-20-19(34-24(30)18-9-5-16(2)6-10-18)13-22(33-20)27-12-11-21(28)26-25(27)31/h3-12,19-20,22H,13-14H2,1-2H3,(H,26,28,31)/t19?,20-,22-/m1/s1/i25+1,26+1,27+1
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H](CC2OC(=O)c3ccc(C)cc3)[15N]4C=CC(=O)[15NH][13C]4=O
IUPAC-Name [(2R,5R)-5-(2,4-Dioxo(213C,1,3-15N2)pyrimidin-1-yl)-3-(4-methylbenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl-4-methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 467.447
Formelmasse 467.156