Learn More
2-Deoxy-D-Galactopyranose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452202 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11452202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215080005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 €
    310.80 € / 5 Gramm
    Sparen 16.20 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1949-89-9
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00014649
InChI-Schlüssel PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonym 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-galactopyranose
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.996
Menge 5 g
IUPAC-Name (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99.6%
Güte Research
Physikalische Form Pulver