Learn More
Melford 2-Desoxy-D-galactose
Artikelnummer. 30018244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018244 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018244 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D550005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Molekularformel: C6H12O5
Molekulargewicht: 164,16
CAS-Nummer: 1949-89-9
Spezifikation
CAS 1949-89-9
Summenformel C6H12O5
Menge 5 g