Learn More
2-Desoxy-D-galactose, TRC
Artikelnummer. 30349384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349384 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23700010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-galactose
CAS 1949-89-9
Summenformel C6 H12 O5
Menge 10 g
Synonym D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (4R,5R,6R)-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.0685