Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxy-D-Glucose, 98 %
Artikelnummer. 11321867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321867 5 g 5 Gramm
11311867 1 g 1 Gramm
11476740 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321867 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L07338.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88 €
    122.65 € / 5 Gramm
    Sparen 24.23 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
2-Deoxy-D-glucose is act as a culture media part in molecular genetics and as a targeted optical imaging agent for fluorescent imaging. It finds an application in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR). It is utilized in the development of anti-cancer approaches like oxidative stress, radio and chemosensitization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Desoxy-D-Glucose dient als Kulturmedium in der Molekulargenetik und als gezieltes optisches Bildgebungsmedium für die In-vivo-Fluoreszenz-Bildgebung. Es findet Anwendung in der Forschung zur Glucose-defizitären Ernährung, um die Prozesse der gegenregulatorischen Reaktion (CRR) nachzubilden und zu untersuchen. Es wird bei der Entwicklung von Antitumormitteln wie oxidativem Stress sowie Radio- und Chemosensibilisierung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Ein geeignetes Abluftsystem ist an den Stellen erforderlich, an denen sich Staub bildet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154-17-6
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00151328
InChI-Schlüssel PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonym deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-glucose
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 5 g
Beilstein 1723331
Merck Index 14,2904
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +47° (c=0.5 in Water, 45h)
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%