Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxy-D-Glucose, 99 %
Artikelnummer. 11906901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11906901 25 g Glasflasche 25 Gramm
10560371 1 g Glasflasche 1 Gramm
10152950 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11906901 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 111980250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154-17-6
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00151328
InChI-Schlüssel PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Synonym deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-glucose
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146.0°C to 147.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Glührückstand 1% max.
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,2905
Spezifischer Drehzustand + 45.50 (20.00°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung + 45.50
Löslichkeitsinformationen (2% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle