Learn More
2-Desoxy-D-Glukose, TRC
Artikelnummer. 17950065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950065 1 g 1 Gramm
30133662 10 g 10 Gramm
30133893 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17950065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2390001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154-17-6
Summenformel C6 H12 O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Synonym D-arabino-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-arabino-hexose, 2 DG, 2-Deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-D-mannose, 2-Deoxyglucose, 2-Desoxy-D-glucose, Ba 2758, D-Glucose, 2-deoxy-, NSC 15193, (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-glucose
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Formelmasse 164.0685