Learn More
Melford 2-Desoxy-D-Ribose
Artikelnummer. 30018233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018233 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018233 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D25100100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Desoxy-D-Ribose ist ein entscheidendes Zuckermolekül in den Lebenswissenschaften, insbesondere aufgrund seiner Rolle in der Struktur der DNA.
2-Desoxy-D-Ribose ist ein entscheidendes Zuckermolekül in den Lebenswissenschaften, insbesondere aufgrund seiner Rolle in der Struktur der DNA. Im Gegensatz zu Ribose, die in RNA vorkommt, fehlt 2-Desoxy-D-Ribose ein Sauerstoffatom am zweiten Kohlenstoffatom, was der DNA ihren Namen (Desoxyribonukleinsäure) gibt. Dieser kleine Strukturunterschied verleiht der DNA eine höhere Stabilität im Vergleich zur RNA.
Forscher untersuchen 2-Desoxy-D-Ribose, um die DNA-Synthese, -Reparatur und die allgemeine Genregulation zu verstehen. Darüber hinaus ist es relevant für die Untersuchung verschiedener biochemischer Stoffwechselwege und Krankheitsmechanismen, einschließlich Krebs und genetischer Störungen.
Spezifikation
CAS 533-67-5
Summenformel C5H10O4
Menge 100 g