Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-Ribose 99 %
Artikelnummer. p-99087 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245720 5 g Glasflasche 5 Gramm
10746001 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10245720
Marke: Thermo Scientific Chemicals 153280050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-67-5
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00135904
InChI-Schlüssel PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC-Name (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-ribose
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91°C
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 0.5% max.
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 2909
Spezifische Drehung -57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver