Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-Ribose 99 %
Artikelnummer. p-7081833
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11434034 1 g 1 Gramm
11444034 5 g 5 Gramm
11454034 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11434034
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11990.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2-Deoxy-D-ribose is used as a precursor to deoxyribonucleic acid. It induces apoptosis by inhibiting the synthesis and increasing the efflux of glutathione. Further, it is used in the synthesis of optically active dipyrrolyl alkanols from pyrroles on the surface of montmorillonite KSF clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Deoxy-D-Ribose wird als Vorläufer der Desoxyribonukleinsäure verwendet. Induziert Apoptose, indem die Synthese gehemmt und der Ausfluss von Glutathion erhöht wird. Wird außerdem bei der Synthese von optisch aktiven Dipyrrolyl-Alkanolen aus Pyrrolen auf der Oberfläche von Montmorillonit-KSF-Ton eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 533-67-5
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00135904
InChI-Schlüssel PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Synonym 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC-Name (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-ribose
Schmelzpunkt 76°C to 85°C
Menge 1 g
Beilstein 1721978
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2908
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −56° (c=1 in water, 24h)
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.