Learn More
2'-Deoxy-N-Ethylguanosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxy-N-ethylguanosine |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17N5O4/c1-2-13-12-15-10-9(11(20)16-12)14-5-17(10)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16,20)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| Formelmasse | 295.1281 |