Learn More
2'-Desoxyadenosin-3'-monophosphat xNatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30368486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368486 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2119202.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Summenformel C10H14N5O6P • xNa
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
SMILES NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
IUPAC-Name (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl-dihydrogenphosphat, Natriumsalz
Molekulargewicht (g/mol) 354.21
Formelmasse 354.06