Learn More
2'-Desoxyadenosin-3'-monophosphat xNatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30365585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365585 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2119205MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Summenformel C10H14N5O6P • xNa
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
SMILES NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
IUPAC-Name (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl-dihydrogenphosphat, Natriumsalz
Molekulargewicht (g/mol) 354.21
Formelmasse 354.06