Learn More
2'-Desoxyadenosin-5'-diphosphat-Triphosphatsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490427 25 mg 25 Milligramm
15400437 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65307.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′-Desoxyadenosin-5′-Diphosphat wird zur Synthese von Desoxyadenylat-Oligonukleotiden mit Enzymen wie der Polynukleotid-Phosphorylase aus Escherichia coli verwendet. dADP wird als Inhibitor der bakteriellen Poly(A)-Polymerase verwendet. DeoxyADP kann als alternatives Substrat oder Inhibitor für Studien zur Spezifität von ATPase und DNA- und RNA-Polymerase verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72003-83-9
Summenformel C10H15N5Na2O9P2
Molekulargewicht (g/mol) 457.18
MDL-Nummer MFCD00083610,MFCD00083610
InChI-Schlüssel PMCITFSCGIPAKY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine-5'-diphosphate disodium salt
PubChem CID 131858105
SMILES [Na].[Na].NC1=C2N=CN(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt
Farbe Weiß
Menge 25 mg
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl-phosphonhydrogenphosphat;natrium
Formelmasse 477.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver