Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyadenosin-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. p-7081268
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11429103
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11166.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16373-93-6 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
2?-Deoxyadenosineise is used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2?-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyadenosineise wird von einigen Zellenunter Energiestressbelastung und zur Beeinflussung der cAMP-Werte als Energiequelle verwendet. 2′-dAdo wird in Vergleichsstudien zu den Funktionen von Adenosin-Analoga auf verschiedene biologische Prozessen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16373-93-6
Summenformel C10H13N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.25
MDL-Nummer MFCD00149364
InChI-Schlüssel OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
PubChem CID 9549172
IUPAC-Name (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Schmelzpunkt 186°C to 189°C
Menge 1 g
Beilstein 5191174
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −25° (c=0.5 water)
Formelmasse 269.26 (251.24 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Deoxyadenosine monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2'-Deoxyadenosine hydrate