Learn More
2'-Desoxyadenosin, TRC
Artikelnummer. 30356001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356001 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23958310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyadenosine
CAS 958-09-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H13 N5 O3
Menge 10 g
Synonym 167: PN: US20040053876 SEQID: 167 unclaimed DNA, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)adenine, NSC 141848, NSC 143510, NSC 83258, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1,2-dideoxy-β-D-ribofuranose
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
IUPAC-Name (2R,3S,5R)-5-(6-Aminpurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 251.242
Formelmasse 251.102
Reinheit (%) >95