Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxycytidin
Artikelnummer. 15495329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495329 25 g 25 Gramm
15475329 1 g 1 Gramm
15485329 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495329 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63062.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
2?-Deoxycytidine (deoxyC) is one of the deoxynucleosides which after phosphorylation to dCTP is used to synthesis DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. 2?-Deoxycytidine (deoxyC) is the substrate for deoxycytidine deaminase (EC 3.5.4.14) which converts it into 2?-deoxyuridine. 2?-Deoxycytidine is phosphorylated to the nucleotide dCMP by the enzyme deoxycytidine kinase (DCK).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxycytidin (DesoxyC) ist eines der Desoxynukleoside, das nach der Phosphorylierung zu dCTP zur Synthese von DNA über verschiedene DNA-Polymerasen oder Reverse-Transkriptasen verwendet wird. 2′-Desoxycytidin (DesoxyC) ist das Substrat für die Desoxycytidin-Deaminase (EC3.5.4.14), bei der es in 2′-Desoxyuridin umgewandelt wird. 2′-Desoxycytidin wird durch das Enzym Desoxycytidinkinase (DCK) zum Nukleotid dCMP phosphoryliert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 951-77-9
Summenformel C9H13N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
MDL-Nummer MFCD00006547
InChI-Schlüssel CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxycytidine
Schmelzpunkt 209°C to 211°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 87567
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,DMSO.
Formelmasse 227.22
Physikalische Form Kristallpulver