Learn More
2'-Desoxyzytidin-5‘-Triphosphat-Dinatriumsalz, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
2′-Desoxycytidin 5′-Triphosphat-Dinatriumsalz ist eine Nukleosid-Triphosphatase, die für die DNA-Synthese mit DNA-Polymerasen und reversen Transkriptasen verwendet wird. 2′-Desoxycytidin-5′-Triphosphat-Dinatriumsalz ist eines der Nukleosid-Triphosphate, die für DNA-Polymerase-gesteuerte Reaktionen wie Polymerase-Kettenreaktion, DNA-Sequenzierung und andere molekularbiologische Methoden verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 mg |
| Formelmasse | 511.12 |
| Physikalische Form | Pulver |