Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxycytidinhydrochlorid, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxycytidine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∽170°C (decomposition) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 3576124 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Optische Drehung | +57° (c=1 in Water) |
| Formelmasse | 263.68 |
| Reinheit (%) | 99% |